Learn More
2,6-Divanillylidenecyclohexanone, TRC
Code produit 30382531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382531 10 mg -
30382173 5 mg -
30381994 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49447810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-23-7
Formule moléculaire C22H22O5
Poids moléculaire (g/mol) 366.4
Synonyme 2,6-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]cyclohexanone, 2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclohexanone, Beveno, Curcumoid, Cyclovalon, Cyclovalone, Cycvalon, Cyqualon, DVC, Divanil, Divanilliden cyclohexanone, Divanon, Flavugal, GT 18, NSC 26727, NSC 652893, Tsikvalon, Vanilone
SMILES COc1cc(C=C2CCCC(=Cc3ccc(O)c(OC)c3)C2=O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Divanillylidenecyclohexanone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H22O5/c1-26-20-12-14(6-8-18(20)23)10-16-4-3-5-17(22(16)25)11-15-7-9-19(24)21(13-15)27-2/h6-13,23-24H,3-5H2,1-2H3/b16-10+,17-11+