Learn More
2,6-lutidine, +98 %
Code produit 11478713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478713 100 mL 100mL
11434050 25 mL 25mL
11488713 500 mL 500mL
11498713 2.5 L 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11478713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10478.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    36.65€ / 100mL
    Économisez 3.55€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mole
La 2,6-Lutidine est utilisée comme solvant dans la synthèse organique et comme base légère à entrave stérile. Elle est également utilisée comme accélérateur de vulcanisation pour les colorants, les résines et le caoutchouc. Elle agit également comme additif alimentaire.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La 2,6-lutidine est utilisée comme solvant dans la synthèse organique et comme base légère stériquement bloquée. Elle est également utilisée comme accélérateur de vulcanisation pour les colorants, les résines et le caoutchouc. Elle agit également comme additif alimentaire.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-48-5
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00006345
Clé InChI OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7937
ChEBI CHEBI:32548
Nom IUPAC 2,6-dimethylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Lutidine
Point de fusion -7°C
Densité 0.923
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.497
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 105690
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5616
Synonyme 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Lutidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine
RUO– À des fins de recherche uniquement