Learn More
2,6-Lutidine, TRC
Code produit 30481323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4765001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H9 N
Quantité 1 g
Synonyme 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)n1
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Poids de la formule 107.0735
Pourcentage de pureté >95