Learn More
Acide 2-[(6-méthoxy-2-naphtalényl)carbonyl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| CAS | 71964-75-5 |
| Formule moléculaire | C19H14O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | NSC 625599 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H14O4/c1-23-15-9-8-12-10-14(7-6-13(12)11-15)18(20)16-4-2-3-5-17(16)19(21)22/h2-11H,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 306.31 |
| Poids de la formule | 306.0892 |