Learn More
2-((6-Methoxy-3-méthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)méthyl)benzonitrile, TRC
Code produit 30474512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474512 100 mg 100mg
30470326 50 mg 50mg
30476436 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM330608100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2514763-78-9
Formule moléculaire C14H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
Synonyme Alogliptin impurity
Nom IUPAC 2-[(6-méthoxy-3-méthyl-2,4-dioxopyrimidine-1-yl)méthyl]benzonitrile
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Poids de la formule 271.0957