Learn More
2-((6-Methoxy-3-méthyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)méthyl)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 271.0957 |