Learn More
2,6-Pyridinedicarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10714122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714122 1 g Flacon en verre 1g
10220320 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10714122 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437750010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5431-44-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5431-44-7
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Clé InChI PMWXGSWIOOVHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarboxaldehyde, 2,6-diformylpyridine, 2,6-pyridine dialdehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde, pubchem22285, acmc-1ap0d, pyda72, 2,6-pyridinedicarboxadehyde, 2,6-pyridine dicarboxaldehyde, 2,6-pyridinedicarbaldehyde #
CID PubChem 79485
Nom IUPAC Pyridine-2,6-dicarbaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedicarboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.3°C to 124.5°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.