Learn More
2,6-Pyridinedicarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde |
| CAS | 5431-44-7 |
| Formule moléculaire | C7H5NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, NSC 13393, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H |
| SMILES | O=CC1=CC=CC(C=O)=N1 |
| Nom IUPAC | pyridine-2,6-dicarbaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.12 |
| Poids de la formule | 135.03 |