Learn More
Acide 2,6-pyridinedicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10573681 25 g 25g
10103570 100 g 100g
10064043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131880250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-83-2
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00006299
Clé InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
CID PubChem 10367
ChEBI CHEBI:46837
Nom IUPAC Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 248°C to 250°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 188°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C7H5NO4
Formule linéaire (C5H3N)(COOH)2
Quantité 25 g
Beilstein 22, 154
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in boiling water,soluble in boiling ethanol
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.