Learn More
Chlorure d’acide 2,6-pyridinedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615412 25 g Flacon en verre 25g
10448540 5 g Flacon en verre 5g
10249643 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10615412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162130250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3739-94-4
Formule moléculaire C7H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.01
Numéro MDL MFCD00006289
Clé InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
CID PubChem 77335
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 284.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COCl)2
Quantité 25 g
Beilstein 22, 155
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.