Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15617520 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
25g
Code produit. 15617520
Marque: Honeywell-Fluka 9425625G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS 499-83-2
Couleur Blanc
Conditionnement Plastic bottle
Formule moléculaire C7H5NO4
Numéro MDL MFCD00006299
Quantité 25 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 131629
Synonyme 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
Clé InChI WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
CID PubChem 10367
ChEBI CHEBI:46837
Poids de la formule 167.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.999% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Forme physique Crystalline