Learn More
Acide 2-([7-(acétylamino)-6-(benzyloxy)-2-phénylperhydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy)propanoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10681055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10681055 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10176902 1 g Flacon en verre ambré 1g
10490574 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10681055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01183CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 499104-69-7
Formule moléculaire C25H29NO8
Poids moléculaire (g/mol) 471.506
Clé InChI JPPMVSNCFXDOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-7-acetylamino-6-benzyloxy-2-phenylperhydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2r-2-4ar,6s,7r,8r,8as-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-6-benzyloxy-7-acetamido-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, benzyl n-acetyl-4,6-o-benzylidenemuramic acid, 2-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid
CID PubChem 3843768
Nom IUPAC acide 2-[(7-acétamido-2-phényl-6-phénylméthoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-yl)oxy]propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)OC1C(C(OC2C1OC(OC2)C3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-{[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3, 2-d][1, 3]dioxin-8-yl]oxy}propanoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 471.5
Pourcentage de pureté 97%