Learn More
2',7-Bis-O-{[(2,2,2-Trichloroéthyl)oxy]carbonyl Paclitaxel, TRC
Code produit 30330606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB585435100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',7-Bis-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel
CAS 100449-86-3
Formule moléculaire C53H53Cl6NO18
Quantité 100 mg
Synonyme 2',7-Bis[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]taxol, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
Formule InChI InChI=1S/C53H53Cl6NO18/c1-27-33(74-45(66)39(76-47(68)72-26-53(57,58)59)37(30-16-10-7-11-17-30)60-43(64)31-18-12-8-13-19-31)23-51(69)42(77-44(65)32-20-14-9-15-21-32)40-49(6,41(63)38(73-28(2)61)36(27)48(51,4)5)34(75-46(67)71-25-52(54,55)56)22-35-50(40,24-70-35)78-29(3)62/h7-21,33-35,37-40,42,69H,22-26H2,1-6H3,(H,60,64)/t33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,42-,49+,50-,51+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 1204.7
Poids de la formule 1201.1394