Learn More
2-(7-bromoheptyloxy)tétrahydropyrane, TRC
Code produit 30332455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332455 500 mg 500mg
30338762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30332455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB255360500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Formule moléculaire C12H23BrO2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
SMILES BrCCCCCCCOC1CCCCO1
Nom IUPAC 2-(7-bromoheptoxy)oxane
Poids moléculaire (g/mol) 279.22
Poids de la formule 278.0881