Learn More
2,7-Di-tert-butylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431668 25 g 25g
15411668 1 g 1g
15421668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55430.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58775-05-6 | C21H26 | 278.439 g/mol
It is used as an organic light emitting diode (OLED) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire à diode électroluminescente organique (DELO).
Solubilité
Soluble dans le toluène, le méthanol chaud.
Remarques
Stockage à -20°C. Éviter la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58775-05-6
Formule moléculaire C21H26
Poids moléculaire (g/mol) 278.439
Numéro MDL MFCD03093998
Clé InChI DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-di-tert-butylfluorene, 2,7-di-tert-butyl-9h-fluorene, 2,7-di-t-butylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem15066, 2,7-di-tert-butyl fluorene, 2,7-di-tert-butyl-fluorene, ksc491i2b
CID PubChem 4090082
Nom IUPAC 2,7-ditert-butyl-9H-fluorène
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2)C=C(C=C3)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Di-tert-butylfluorene
Point de fusion 121°C to 124°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,hot methanol.
Poids de la formule 278.43
Pourcentage de pureté 98%