Learn More
2,7-Diacétoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11467194
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467194 5 g 5g
11457194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21588.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22472-26-0
Formule moléculaire C14H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.25
Numéro MDL MFCD00036008
Clé InChI VRMXWHJBWOVBEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-diacetoxynaphthalene, naphthalene-2,7-diyl diacetate, 7-acetyloxy naphthalen-2-yl acetate, acmc-1cqps, 2,7-naphthalenediol diacetate, 7-acetyloxy-2-naphthyl acetate, 2,7-naphthalenediol,2,7-diacetate, 7-acetyloxynaphthalen-2-yl acetate, 7-acetyloxynaphthalen-2-yl ethanoate, acetic acid 7-acetyloxy-2-naphthalenyl ester
CID PubChem 790833
SMILES CC(=O)OC1=CC2=CC(OC(C)=O)=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Diacetoxynaphthalene
Point de fusion 129°C to 132°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 7-(acetyloxy)naphthalène-2-yl acétate
Poids de la formule 244.25
Pourcentage de pureté 98%