Learn More
2,7-Diaminofluorène, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461628
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461628 1 g 1g
15481628 250 mg 250mg
15471628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 525-64-4 | C13H13ClN2 | 232.71 g/mol
It is used as substitute for the carcinogenic benzidine in the chromogenic assay of peroxidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme substitut de la benzidine cancérogène dans le dosage chromogène des peroxydases.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau froide. Soluble dans l’eau chaude. Peu soluble dans l’éthanol et l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
À conserver à 4°C. À tenir à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-64-4
Formule moléculaire C13H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 232.71
Numéro MDL MFCD00001128
Clé InChI COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-diaminofluorene, 2,7-fluorenediamine, 2,7-diamino-fluorene, 2,7-fluoroenediamine, fluorene-2,7-diamine, fluorene-2,7-diyldiamine, ccris 920, 2,7-diamino-fluoren, 2,7-diaminoflyorene, 2,7-diaminofluoren
CID PubChem 10679
Nom IUPAC 9H-fluorène-2,7-diamine
SMILES [Cl-].NC1=CC=C2C(CC3=CC([NH3+])=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Diaminofluorene
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 1 g
Beilstein 2099859
Merck Index 14,4156
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold water. Soluble in hot water. Sparingly soluble in ethanol. and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté ≥97%