Learn More
2,7-Dibromo-9H-fluorène, TRC
Code produit 30383420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383420 25 g
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42618325G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16433-88-8
Formule moléculaire C13H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 324.01
Synonyme 2,7-Dibromofluorene
SMILES Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Poids de la formule 321.8993