Learn More
2,7-Dibromofluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449653 100 g 100g
11424050 10 g 10g
11439653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12437.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16433-88-8 | C13H8Br2 | 324.02 g/mol
2,7-Dibromofluorene is used as a template for the N-carbazole capped oligofluorenes which show potential as hole-transporting materials for organic light emitting devices (OLEDs). It is also used in the synthesis of conjugated polymer, poly[9,9?-bis(6??-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorene-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide] (PFBT), used in label-free DNA microarrays, in the preparation of blue photoluminescent unsymmetrically substituted polyfluorene and in the preparation of 2,7-dibromofluorene monomers containing benzyl ether dendrons (generations 1, 2 and 3) in the 9,9?-position of the fluorene ring, such as: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromofluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromo-fluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy) benzyloxy)-methyl]-2,7-dibromofluorene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,7-dibromofluorène est utilisé comme modèle pour les oligofluorènes coiffés de N-carbazole qui présentent un potentiel en tant que matériau de transport de trous pour les dispositifs émettant de la lumière organique (OLED). Il est également utilisé dans la synthèse du polymère conjugué, du poly[dibromure9,9′-bis(6′′-N,N,N-triméthylammonium)hexyl)fluorène-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole)] (PFBT), utilisé dans les microarrays d’ADN sans marquage, dans la préparation du polyfluorène bleu photoluminescent non substitué symétriquement et dans la préparation de monomères 2,7-dibromofluorène contenant des dendrons d’éther benzylique (générations 1, 2 et 3) dans la 9,9′ position dans l’anneau du fluorène, tels que : 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)méhyl]-2,7-dibromofluorène, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-méthyl] 2,7-dibromo-fluorène, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy) benzyloxy)-méthyl]-2,7-dibromofluorène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16433-88-8
Formule moléculaire C13H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 324.02
Numéro MDL MFCD00019048
Clé InChI AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 140073
Nom IUPAC 2,7-dibromo-9H-fluorene
SMILES BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dibromofluorene
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 100 g
Beilstein 2049205
Synonyme 2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
Poids de la formule 324.03
Pourcentage de pureté 98%