Learn More
2,7-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un intermédiaire dans les colorants et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,7-Dibromonaphthalene |
| Point de fusion | 139°C to 142°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 1862041 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetonitrile. |
| Poids de la formule | 285.97 |
| Pourcentage de pureté | 99% |