Learn More
2,7-Dibromonapthalène, TRC
Code produit 30378085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4257601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Formule moléculaire C10H6Br2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
Nom IUPAC 2,7-dibromonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 285.96
Poids de la formule 283.8836