Learn More
2,7-dichlorofluorène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430608 5 g 5g
11420608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24717.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7012-16-0 | Molecular Formula: C13H8Cl2 | Molecular Weight: 235.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7012-16-0
Formule moléculaire C13H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 235.107
Numéro MDL MFCD00032840
Clé InChI SDPURBHAHVFTGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dichlorofluorene, 2,7-dichlor-9h-fluoren, 9h-fluorene, 2,7-dichloro, 2,7-dichiorofluorene, fluorene,7-dichloro, 9h-fluorene,7-dichloro, ksc378s9n, 2,7-dichlorofluorene 1g
CID PubChem 251987
Nom IUPAC 2,7-Dichloro-9H-fluorène
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)C3=C1C=C(C=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dichlorofluorene
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 235.12
Pourcentage de pureté 97%