Learn More
2,7-Dichlorofluorène, TRC
Code produit 30380124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380124 2.5 g 2.50g
30374865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30380124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4344652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7012-16-0
Formule moléculaire C13 H8 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 235.11
Synonyme 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
Nom IUPAC 2,7-dichloro-9H-fluorène
SMILES Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dichlorofluorene
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Poids de la formule 234.0003