Learn More
2,7-dichlorofluorényl bromométhyl cétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,7-Dichlorofluorenyl Bromomethyl Ketone |
| CAS | 53221-22-0 |
| Formule moléculaire | C15H9BrCl2O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Bromo-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanone, Bromomethyl 2,7-Dichloro-4-fluorenyl Ketone |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)cc(C(=O)CBr)c23)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 356.04 |
| Poids de la formule | 353.9214 |