Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,7-dichlorofluorescéine, pure
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 2000 (at lambda min.) |
| Nom chimique ou matériau | 2', 7'-Dichlorofluorescein |
| Spectre IR | Authentique |
| Lambda max. | 501 to 503nm (in 0.1N NaOH) |
| Perte à la dessiccation | 5% max. (110°C) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Beilstein | 19, V,6, 461 |
| Densité | 0.79g/mL |
| Merck Index | 15, 3076 |
| Couleur | Marron-rouge à orange |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2'',7''-Dichlorofluorescein
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.