Learn More
Solution de dichlorofluorescéine 2',7', Solstice
Code produit 15650580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15650580 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15650580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 02591500ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur, prêt à l’emploi
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2′,7′-Dichlorofluorescein Solution
Point de fusion 89,5 °C
Point d’ébullition 81 °C à 83 °C
CAS 76-54-0
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H10Cl2O5
Numéro MDL MFCD00005047
Numéro UN UN1219
Beilstein 58009
Densité 0,79g/mL à 20 °C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12 °C (53,6 °F)
Clé InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Nom IUPAC 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 401.195
CID PubChem 64944
ChEBI CHEBI:51596
Poids de la formule 401,2g/mol
Qualité Indicator
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol