Learn More
2‘,7’-Dichlorofluorescéine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493297 5 g 5g
11403307 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16212.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′,7′-dichlorofluorescéine : utilisé comme indicateur ; a une activité antioxydante cellulaire. Pour la détermination des glucides et du peroxyde d’hydrogène par densitométrie de fluorescence et chimiluminescence, respectivement. Sert d’indicateur pour l’argentométrie selon la méthode Fajans. Aussi impliqué dans le test d’activité antioxydante cellulaire. Utilisé comme additif dans les études de fluorescence et par laser.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol. Légèrement dans le diméthyle sulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Indicateur fluorescent Incompatible avec les oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-54-0
Formule moléculaire C20H10Cl2O5
Poids moléculaire (g/mol) 401.195
Numéro MDL MFCD00005047
Clé InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
CID PubChem 64944
ChEBI CHEBI:51596
Nom IUPAC 2‘,7’-dichloro-3‘,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 401.2
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,7-Dichlorofluorescein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Dichlorofluorescein