Learn More
2,7-dihydroxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443923 250 g 250g
11433923 50 g 50g
11414050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10229.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2,7-Naphthalenediol is a reagent used in the preparation of monomers of high carbon materials. Also used in the synthesis of splitomicin analogues. Used as Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes. It is also used in making dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants, and antiseptics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,7-naphtalènediol est un réactif utilisé dans la préparation de monomères de matériaux à haute teneur en carbone. Également utilisé dans la synthèse d’analogues de la splitomicine. Utilisé comme matériau de départ pour la synthèse des acides sulfoniques et des divinylnaphtalènes. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants, de pigments, de colorants fluorescents, d’agents de tannage, d’antioxydants et d’antiseptiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-17-2
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004085
Clé InChI DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
CID PubChem 11397
Nom IUPAC Naphtalén-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 183°C to 188°C
Quantité 250 g
Beilstein 2042383
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%