Learn More
2,7-dihydroxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530571 5 g Flacon en verre 5g
10560731 25 g Flacon en verre 25g
10605922 100 g Flacon en verre 100g
10647763 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10530571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    22.65€ / 5g
    Économisez 4.40€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-17-2
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004085
Clé InChI DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
CID PubChem 11397
Nom IUPAC Naphtalén-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 7-Dihydroxynaphthalene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 189°C
Couleur Gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 06, 985
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,7-Dihydroxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.