Learn More
Acide 2,7-diméthylique-9-fluorénone-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440748 1 g -
11450748 5 g 5g
11460748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25228.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500536-41-4
Formule moléculaire C16H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 252.269
Numéro MDL MFCD04039780
Clé InChI ATPRNYZONXAEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dimethyl-9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 2,7-dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
CID PubChem 246697
Nom IUPAC acide 2,7-diméthyl-9-oxofluorène-4-carboxylique
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 97%