Learn More
2,7-Diméthylnaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480297 0.25 g 0.25g
11470297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21704.01
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 582-16-1 | C12H12 | 156.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-16-1
Formule moléculaire C12H12
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD00004121
Clé InChI LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,7-dimethyl, 2,7-dmn, unii-on63xh5bq4, 2,7-dimethyl-naphthalene, on63xh5bq4, acmc-1ar8i, 2,7-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,7-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 11396
ChEBI CHEBI:48632
Nom IUPAC 2,7-diméthylnaphtalène
SMILES CC1=CC2=CC(C)=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dimethylnaphthalene
Point de fusion 96°C to 98°C
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Quantité 0.25 g
Beilstein 1852737
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 99%