Learn More
2,7-Diméthyloctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11470207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21646.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1072-16-8 | Molecular Formula: C10H22 | Molecular Weight: 142.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-16-8
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.286
Numéro MDL MFCD00049100
Clé InChI KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octane, 2,7-dimethyl, diisoamyl, 2,7dimethyloctane, diisopentyl, octane,7-dimethyl, 2,7-dimethyl-octane, acmc-1bq62
CID PubChem 14070
Nom IUPAC 2,7-diméthyloctane
SMILES CC(C)CCCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dimethyloctane
Point de fusion -55°C
Densité 0.72
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)4CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.409
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 142.29
Pourcentage de pureté 98%