Learn More
Acide 2,7-diméthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10151162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10151162 1 g Flacon en verre ambré 1g
10427042 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10151162 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01560DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175201-51-1
Formule moléculaire C9H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00067901
Clé InChI CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
CID PubChem 2736303
Nom IUPAC Acide 2,7-diméthylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%