Learn More
2,7-dinitro-9-fluorénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481338 25 g 25g
15471338 5 g 5g
15491338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55176.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31551-45-8
Formule moléculaire C13H6N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.20
Numéro MDL MFCD00001153
Clé InChI HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
CID PubChem 35842
Nom IUPAC 2,7-dinitrofluoren-9-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Point de fusion 292°C to 295°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 25 g
Poids de la formule 270.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre