Learn More
Acide 2-(7-méthyl-2-oxo-2H-chromén-4-yl)acétique, TRC
Code produit 30341494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341494 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4993352.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Formule moléculaire C12H10O4
Quantité 2.5 g
Synonyme (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
Formule InChI InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(7-méthyl-2-oxochromène-4-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 218.2
Poids de la formule 218.0579