Learn More
Acide 2-(7-méthyl-2-oxo-2H-chromén-4-yl)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 50402-83-0 |
| Formule moléculaire | C12H10O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(7-méthyl-2-oxochromène-4-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.2 |
| Poids de la formule | 218.0579 |