Learn More
Acide 2-(7-méthyl-2-oxo-2H-chromén-4-yl)acétique, TRC
Code produit 30348401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348401 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB499335500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Formule moléculaire C12H10O4
Quantité 500 mg
Synonyme (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
Formule InChI InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(7-méthyl-2-oxochromène-4-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 218.2
Poids de la formule 218.0579