Learn More
2,7-Naphtalènediol, TRC
Code produit 30471529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471529 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN34485050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 582-17-2
Formule moléculaire C10 H8 O2
Quantité 50 g
Synonyme 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
Nom IUPAC Naphtalén-2,7-diol
Poids moléculaire (g/mol) 160.169
Poids de la formule 160.0524