Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse de table 2-7
Description
- Traitement de qualité supérieure, affichage simple et clair, grands boutons
- Répond aux critères de sécurité, d’émissions et environnementaux les plus récents
- S’intègre aux procédés de laboratoire
- Centrifugeuses confortables, optimisées en consommation et silencieuses (55 dB)
- Compactes, silencieuses et faciles à utiliser, conviviales
- Dotées d’un indicateur de fonctionnement LED bleu visible à distance
- Fonctionnement optimisé pour le bruit, chaudière en acier inox, verrouillage du couvercle motorisé
- Spincontrol E offre un confort élevé avec les entrées et les programmes
- Les réglages peuvent être enregistrés, les durées d’arrêt et de démarrage sont programmables en option et peuvent être modifiés pendant l’exécution (par exemple : la durée de coagulation)
- Signal sonore pour la pression sur le bouton-poussoir et le courant
- Séquence de procédé automatique pour tubes de gel/lili10 les programmes individuels peuvent être stockés et récupérés
- Faible augmentation de la température en fonctionnement continu
- Moteur sans entretien/lili2 deux courbes d’accélération et de freinage, souples et rapides
- Changement facile des rotors
- Surveillance des déséquilibres et déconnexion
- Surveillance de la survitesse
- Fenêtre visible dans le couvercle pour une mesure de vitesse indépendante
- Fabriquée conformément à la norme EN 61010-2-020, conforme RoHS
- Également utilisée comme dispositif IVD conformément aux diagnostics in vitro 98/79/EG
Spécification
Spécification
| Temps d’accélération | 12 s |
| Certifications/Conformité | EN 61010-2-020, conforme RoHS |
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Description | Rotor non inclus ; vendu séparément |
| Capacité | 30 x 15 ml, 4 x 100 ml |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| Affichage | LED |
| Plage de vitesses maximum | 100 à 4 000 tr/min |
| Modèle | Centrifugeuse de table 2-7 |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Afficher plus |