Learn More
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468627 5 g 5g
11458627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19750.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35853-41-9 | Molecular Formula: C11H5F6NO | Molecular Weight: 281.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35853-41-9
Formule moléculaire C11H5F6NO
Poids moléculaire (g/mol) 281.157
Numéro MDL MFCD00075091
Clé InChI JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
CID PubChem 736140
Nom IUPAC 2,8-bis(trifluorométhyl)-1H-quinoléine-4-one
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Point de fusion 129°C to 135°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.16
Pourcentage de pureté 97%