Learn More
2,8-bis(trifluorométhyl)--quinolinol,4-quinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10207230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207230 1 g Flacon en verre 1g
13478508 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10207230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306010010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 35853-41-9
Formule moléculaire C11H5F6NO
Poids moléculaire (g/mol) 281.15
Numéro MDL MFCD00075091
Clé InChI JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
CID PubChem 736140
Nom IUPAC 2,8-bis(trifluorométhyl)-1H-quinoléine-4-one
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 134.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 281.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement