Learn More
2-(8-Bromooctyloxy)tétrahydropyran, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374444 25 g 25g
11354444 1 g 1g
11364444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374444 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01081.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293.245 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50816-20-1
Formule moléculaire C13H25BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 293.245
Numéro MDL MFCD00014648
Clé InChI JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
CID PubChem 170916
Nom IUPAC 2-(8-bromooctoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Point d’ébullition 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 25 g
Beilstein 1306644
Poids de la formule 293.25
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique