Learn More
MP Biomedicals™ Milieu CELLsium™ 2-8 pour le stockage de cellules à court terme
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Pour une conservation à court terme, ajouter du froid (2 °à 8 °C) 2-8 CELLsium à une concentration cellulaire recommandée de 1 x 10⁶ mL à 8 x 10⁶ mL
- Le 2-8 CELLsium Les cellules peuvent être éliminées après centrifugation, leur concentration ajustée et transférées dans un flacon de culture approprié contenant un milieu de croissance.
- Il gardera les cellules en bonne santé dans une phase sénescente temporaire, contrairement aux milieux de croissance réguliers, ce qui ne peut pas le faire
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Stockage cellulaire à court terme |
| Quantité | 100 mL |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C |