Learn More
2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30968501
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968501 500 g
30960472 100 mg
30966598 250 mg
30956432 100 g
30949609 10 g
30956233 1 g
30961060 25 g
30951545 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30968501 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14328500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 31574-87-5
Formule moléculaire C12H6Br2S
Numéro MDL MFCD00092755
Quantité 500 g
SMILES BrC1=CC=C2C(C3=CC(Br)=CC=C3S2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 342.05
Pourcentage de pureté 97%