Learn More
2,8-Diméthyldibenzothiophène, TRC
Code produit 17914785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17914785 250 mg 250mg
17910815 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17914785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD448280250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1207-15-4
Formule moléculaire C14 H12 S
Poids moléculaire (g/mol) 212.3101
Nom IUPAC 2,8-diméthyldibenzothiophène
SMILES Cc1ccc2sc3ccc(C)cc3c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,8-Dimethyldibenzothiophene
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12S/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14(12)15-13/h3-8H,1-2H3
Poids de la formule 212.066