Learn More
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline est utilisée comme réactif pour la détermination colorimétrique du cuivre et agit comme agent chélateur. Elle est également utilisée dans la synthèse des aryl cétones.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et les produits pétroliers légers. Soluble dans le méthanol, l’éthanol, l’acétone, l’éther et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline |
| Point de fusion | 159°C to 164°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,6449 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene. |
| Poids de la formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Safety and Handling
- 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline