Learn More
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445879 25 g 25g
15435879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63698.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif pour la détermination colorimétrique du cuivre
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline est utilisée comme réactif pour la détermination colorimétrique du cuivre et agit comme agent chélateur. Elle est également utilisée dans la synthèse des aryl cétones.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et les produits pétroliers légers. Soluble dans le méthanol, l’éthanol, l’acétone, l’éther et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 484-11-7
Formule moléculaire C14H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 208.264
Numéro MDL MFCD00004973
Clé InChI IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
CID PubChem 65237
Nom IUPAC 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Point de fusion 159°C to 164°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6449
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline