Learn More
Hémihydrate 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, is used as a reagent for the spectrophotometric determination of copper. It is used as an intermediate in medicine and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémydrate de 2,9-Diméthyle-1,10-phénanthroline est utilisé comme réactif pour la détermination spectrophotométrique du cuivre. Il est utilisé comme intermédiaire en médecine et en recherche chimique.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol : 0,1 g/ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts.
L’hémydrate de 2,9-Diméthyle-1,10-phénanthroline est utilisé comme réactif pour la détermination spectrophotométrique du cuivre. Il est utilisé comme intermédiaire en médecine et en recherche chimique.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol : 0,1 g/ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate |
Point de fusion | 160°C to 164°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 153179 |
Merck Index | 14,6449 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in methanol: 0.1g/mL. |
Poids de la formule | 217.27 (208.26 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥98% |