Learn More
2,9-Diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10255970 1 g Flacon en verre 1g
10425105 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161340010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4733-39-5
Formule moléculaire C26H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 360.46
Numéro MDL MFCD00004972
Clé InChI STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
CID PubChem 65149
Nom IUPAC 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 277°C to 285°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Merck Index 15, 1005
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre