Learn More
2,9-diméthyl-5-décyne, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460198 1 g 1g
15470198 5 g 5g
15480198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53414.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19550-56-2 | Molecular Formula: C12H22 | Molecular Weight: 166.308 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19550-56-2
Formule moléculaire C12H22
Poids moléculaire (g/mol) 166.308
Numéro MDL MFCD00041611
Clé InChI RCFYJIGZQAOTFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,9-dimethyl-5-decyne, 2,9-dimethyl-dec-5-yne, acmc-1bu20, 5-decyne, 2,9-dimethyl, rcfyjigzqaotfv-uhfffaoysa
CID PubChem 140552
Nom IUPAC 2,9-diméthyldéc-5-yne
SMILES CC(C)CCC#CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,9-Dimethyl-5-decyne
Densité 0.77
Point d’ébullition 92°C (19 mmHg)
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)2C≡C(CH2)2CH(CH3)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.31
Pourcentage de pureté 96%